Learn More
Eutech™ Medidor de pH EcoTestr
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Marca: Eutech™ 01X460901
80.76 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
El líder del mercado en medidores presenta EcoTestr pH 1 y pH 2: una nueva gama de medidores de pH rentables y de calidad diseñados para realizar mediciones de pH sin complicaciones. Estos analizadores, exactos y sencillos, son adecuados para comprobar rápidamente el pH en aplicaciones de agricultura hidropónica, acuicultura, agricultura, piscinas, tareas sencillas de laboratorio y otras aplicaciones de aguas/aguas residuales.
Características:
- De 0 a 14; intervalo de pH completo
- Calibración automática & reconocimiento automático de buffer
- Resistente al agua IP67: el dispositivo flota en agua para una recuperación sencilla
- Sensor de larga duración – sin necesidad de cambiar los sensores
- Compartimento para batería que encaja con un clic, no requiere herramientas para sustituir la batería
- La función de retención congela la lectura temporalmente para un registro sencillo
- Tapa protectora del sensor que se puede utilizar como contenedor para muestras o solución de calibración
Aplicaciones
Acuarios & acuicultura, hidroponía, piscinas, spas & bañeras, formación y trabajo en el laboratorio, tratamiento de aguas residuales, monitorización del medio ambiente
Especificaciones
- Intervalo de pH: pH de 0,0 a 14,0
- Resolución: 0,1 pH
- Exactitud: ± 0,1 pH
- Puntos de calibración de pH: 1 (automático)
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50°C
- Memoria no volátil: Sí
- Función de retención: Sí
- Apagado automático: 8,5 minutos después de pulsar la última tecla
- Pantalla LCD: 3 ½ dígitos con cuadro indicador
- Alimentación eléctrica: Cuatro micropilas alcalinas A76 de 1,5 V
- Clasificación de entrada: Resistente al agua IP67
- Dimensiones, peso: En caja: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
Especificaciones
Medidor EcoTestr pH 1 resistente al agua sin ATC, calibración de un punto | |
Para pH 1 | |
Automático | |
0.1 | |
IP67 | |
250 h |
± 0,1 | |
pH | |
De 0 a 14 | |
1 | |
Alcalina A76/LR44 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.