Learn More
Eppendorf™ Viales CryoStorage, 3D SafeCode
Con un sistema SafeCode (código de matriz de datos, código de barras y escritura clara) codificado en 3 niveles para permitir una identificación segura de las muestras. Hasta 96 viales etiquetados, tapados y colocados en gradillas previamente (de 0,5 ml a 4 ml) para aplicaciones de almacenamiento.
Marca:  Eppendorf™ 0030079485
778.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16456879
  • 789.00€ / paquete de 480
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Codificado en 3 niveles para permitir una identificación segura de las muestras
  • La función de corrección de errores ECC 200 permite leer de forma segura hasta un 30 % de los códigos dañados
  • Intervalo de temperatura: De -196 °C (fase gaseosa de LN2) a +121 °C
  • Fabricados en polipropileno de alta calidad en salas limpias, conforme a lo establecido en la Clase VIII, para conseguir el mayor nivel de pureza de muestras posible
  • Tapados y colocados en gradillas previamente para una manipulación más cómodo
  • Si lo necesita, podrá encontrar más información acerca de estos viales en el sitio web de Eppendorf
  • Importación directa en el software Eppendorf eLABInventory y eLABJournal para una manipulación más cómoda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
2,0 ml
Sí
2D SafeCode
Sistemas de viales Cryobank con codificación
Estéril
48
Sí
480 viales (10 gradillas de 48 viales)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Viales CryoStorage, 3D SafeCode > 2,0 ml, estéril