Learn More
Eppendorf™ Viales CryoStorage, 3D SafeCode
Con un sistema SafeCode (código de matriz de datos, código de barras y escritura clara) codificado en 3 niveles para permitir una identificación segura de las muestras. Hasta 96 viales etiquetados, tapados y colocados en gradillas previamente (de 0,5 ml a 4 ml) para aplicaciones de almacenamiento.
Marca: Eppendorf™ 0030079418
1415.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24325" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Codificado en 3 niveles para permitir una identificación segura de las muestras
- La función de corrección de errores ECC 200 permite leer de forma segura hasta un 30 % de los códigos dañados
- Intervalo de temperatura: De -196 °C (fase gaseosa de LN2) a +121 °C
- Fabricados en polipropileno de alta calidad en salas limpias, conforme a lo establecido en la Clase VIII, para conseguir el mayor nivel de pureza de muestras posible
- Tapados y colocados en gradillas previamente para una manipulación más cómodo
- Si lo necesita, podrá encontrar más información acerca de estos viales en el sitio web de Eppendorf
- Importación directa en el software Eppendorf eLABInventory y eLABJournal para una manipulación más cómoda
Especificaciones
Polipropileno | |
1 ml | |
Sí | |
2D SafeCode | |
Sistemas de viales Cryobank con codificación |
No estéril | |
96 | |
Sí | |
960 viales (10 gradillas de 96 viales) |
Título del producto
Eppendorf™ Viales CryoStorage, 3D SafeCode > 1,0 ml, no estéril
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido