Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon R3607
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 070534-18L-ND
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Comida y bebida
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
- Transparente
- Resistentes a la fatiga por flexión y a la abrasión
- Menos permeables que los tubos de caucho
- Para su uso con prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio
Especificaciones
Tubing | |
0.06 in. | |
Tygon R3607 | |
1000 cm | |
0,85 mm | |
-58°F | |
1/pack | |
Azul/azul | |
de 74 °C |
1,65 x 0,85mm | |
1,65 mm | |
32.8 ft. | |
0.03 in. | |
Para la dispensación de muestras y reactivos, ensayos biológicos y químicos, así como análisis de agua y suelos | |
-50 °C | |
1,65 x 0,85mm | |
165.2°F |