Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon R3607
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
73.30€ - 77.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Material | Tygon R3607 |
Longitud global (imperial) | 32.8 ft. |
Longitud global (métrico) | 1000 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de muestras y reactivos, ensayos biológicos y químicos, así como análisis de agua y suelos |
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15113226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-07L-ND |
Naranja/blanco | 0,64 mm |
73.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15153226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-10L-ND |
Blanco/negro | 0,95 mm |
73.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15183226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-13L-ND |
Rojo/rojo | 1,14 mm |
73.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10092393
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-18L-ND |
Azul/azul | 1,65 mm |
73.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15183216
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-05L-ND |
Naranja/amarillo | 0,51 mm |
73.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15123226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-09L-ND |
Transparente | 0,89 mm |
77.35€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15133236
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-21L-ND |
Morado/morado | 2,06 mm |
73.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15133226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-11L-ND |
Transparente | 1,02 mm |
77.35€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12068908
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-24L-ND |
Morado/blanco | 2,79 mm |
73.30€
10 metros |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Bio-based formulation delivers excellent performance
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
- General laboratory
- Food and beverage
- Biopharmaceutical
- Analytical instruments
- Peristaltic and vacuum pumps
- Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
- Resistant to flex fatigue and abrasion
- Less permeable than rubber tubing
- For use with virtually all inorganic chemicals found in the lab
Especificaciones
Tubing | |
32.8 ft. | |
Para la dispensación de muestras y reactivos, ensayos biológicos y químicos, así como análisis de agua y suelos | |
-50 °C | |
165.2°F |
Tygon R3607 | |
1000 cm | |
-58°F | |
1/pack | |
de 74 °C |