missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human CSNK1A1L, GST Tag Recombinant Protein
This CSNK1A1L Recombinant Human Protein (full length) was expressed in insect cells.
524.00€ - 7580.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH28723 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 65.4 kDa |
Familia Quinasa | CK1 Kinase Family |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900283
|
Invitrogen™
A30494 |
10 μg |
524.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17108735
|
Invitrogen™
A32865 |
100 μg |
2435.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17128775
|
Invitrogen™
A33354 |
1 mg |
7580.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CSNK1A1L serine/threonine kinase or CK1-alpha dynamically associates with the CBM complex upon T cell receptor engagement to participate in cytokine production and lymphocyte proliferation which has a contrasting role by subsequently promoting the phosphorylation and inactivation of CARMA1. It governs antigen-receptor-induced NF-kappa-B activation and human lymphoma cell survival.- Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
- Available in multiple pack sizes for convenient use
Especificaciones
AAH28723 | |
65.4 kDa | |
Full Length | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol. | |
Insect | |
Liquid |
Kinase Assay | |
CK1 Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Full Length, Recombinant, Active |