Learn More
CleanSpace™ Technology Media máscara CST
La media máscara CleanSpace CST (con arnés CleanSpace CST) está diseñada para su uso con los sistemas CleanSpace CST PRO (CST1002) y CleanSpace CST ULTRA(CST1012).
Marca: CleanSpace™ Technology CST1036
Detalles adicionales : Peso : 0.16900kg
Descripción
- La media máscara CleanSpace CST (que incluye el arnés de cabeza CleanSpace CST) está diseñada para usarse con el dispositivo CleanSpace PRO (CST1000) y CleanSpace ULTRA (CST 1010).
- La media máscara CleanSpace CST está hecha de silicona suave que se adapta fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica.
- LosClips fáciles de ubicar sujetan la media máscara CleanSpace CST al dispositivo.
- El arnés de cabeza CleanSpace CST se conecta fácilmente a los puntos de conexión en los lados de la máscara y se puede quitar para limpiarlo.
- La media máscara CleanSpace CST (que incluye el arnés para la cabeza CleanSpace CST) NO está certificada como intrínsecamente segura.
Especificaciones
Black | |
Silicon | |
Large/X-Large |
Reusable | |
1/2 Mask & Harness |