Learn More
CleanSpace™ Technology Media máscara CST
La media máscara CleanSpace CST (con arnés CleanSpace CST) está diseñada para su uso con los sistemas CleanSpace CST PRO (CST1002) y CleanSpace CST ULTRA(CST1012).
185.50€ - 186.00€
Especificaciones
Color | Black |
---|---|
Desechables | Reusable |
Material | Silicon |
Tipo de producto | 1/2 Mask & Harness |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17825085
|
CleanSpace™ Technology
CST1034 |
Small |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17840705
|
CleanSpace™ Technology
CST1035 |
Medium |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17835085
|
CleanSpace™ Technology
CST1036 |
Large/X-Large |
185.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La media máscara CleanSpace CST (que incluye el arnés de cabeza CleanSpace CST) está diseñada para usarse con el dispositivo CleanSpace PRO (CST1000) y CleanSpace ULTRA (CST 1010).
- La media máscara CleanSpace CST está hecha de silicona suave que se adapta fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica.
- LosClips fáciles de ubicar sujetan la media máscara CleanSpace CST al dispositivo.
- El arnés de cabeza CleanSpace CST se conecta fácilmente a los puntos de conexión en los lados de la máscara y se puede quitar para limpiarlo.
- La media máscara CleanSpace CST (que incluye el arnés para la cabeza CleanSpace CST) NO está certificada como intrínsecamente segura.
Especificaciones
Black | |
Reusable | |
Silicon | |
1/2 Mask & Harness |