Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
Marca:  Sartorius MCA524S-2S00-U QP99
15076.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24305" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16243232
  • 15870.00€ / 1 unidad
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Videos
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA > Interfaz de usuario MCA; capacidad: 520 g ; cortavientos: U; QP99