Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
31440.00€ - 35025.00€
Especificaciones
Capacidad 32 g
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Legibilidad 0.001 mg
Tiempo de estabilización 3.5 sec.
Tipo Balance
Ver más especificaciones
Productos 13
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
17987400
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3CEU-D
MCA36S-3CEU-D
32595.00€
cada uno
17958270
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3CEU-D HWL
MCA36S-3CEU-D HWL
33530.00€
cada uno
17997390
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3CEU-D QP1
MCA36S-3CEU-D QP1
33940.00€
cada uno
17917410
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
MCA36S-3CEU-D QP1 HWL
34875.00€
cada uno
17907400
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3CEU-D QP99
MCA36S-3CEU-D QP99
35025.00€
cada uno
17927400
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3S00-D
MCA36S-3S00-D
32260.00€
cada uno
17937410
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3S00-D HWL
MCA36S-3S00-D HWL
33190.00€
cada uno
17997370
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3S00-D QP1
MCA36S-3S00-D QP1
33605.00€
cada uno
17927410
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
MCA36S-3S00-D QP1 HWL
34535.00€
cada uno
17977420
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE36S-3CEU-D
MCE36S-3CEU-D
31775.00€
cada uno
17937400
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE36S-3CEU-D HWL
MCE36S-3CEU-D HWL
32705.00€
cada uno
17957400
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE36S-3S00-D
MCE36S-3S00-D
31440.00€
cada uno
17987420
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE36S-3S00-D HWL
MCE36S-3S00-D HWL
32370.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
Especificaciones
Especificaciones
32 g
0.001 mg
Balance
240 mm
302 mm
Color Touchscreen
3.5 sec.
9.4 in.
11.9 in.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36S