Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio micro Cubis™ II
Ofrece una legibilidad de 1 μg y una capacidad máxima entre 3,1 g y 10,1 g. Se utiliza para determinar el peso exacto de cantidades de muestra muy pequeñas.
Marca: Sartorius MCA6.6S-2S00-M QP99
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Balanza con certificado de aprobación de tipo para China | |
Pantalla táctil a color | |
Calibración interna | |
5 s | |
80 mm | |
100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |
6,1 g | |
0,001 mg | |
Balanza con cortavientos M | |
Microbalanza | |
67 mm |