Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio micro Cubis™ II
Ofrece una legibilidad de 1 μg y una capacidad máxima entre 3,1 g y 10,1 g. Se utiliza para determinar el peso exacto de cantidades de muestra muy pequeñas.
27435.00€ - 43845.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de aprobación de tipo para China |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla táctil a color |
Incluye | Calibración interna |
Tiempo de estabilización | 5 s |
Tipo | Microbalanza |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad | Legibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16393287
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-M QP99 |
Balanza con cortavientos M | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg | N/A | ||||
16406455
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-F QP99 |
Balanza con cortavientos F | 6,1 g | 0,001 mg | N/A | ||||
16452405
|
Sartorius
MCA10.6S-2S00-F QP99 |
Balanza con cortavientos F | 10,1 g | 0,001 mg |
43845.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16454405
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-F QP1 |
Balanza con cortavientos F y sin software QP99 | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg |
28945.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16456465
|
Sartorius
MCA6.6S-2S00-M QP99 |
Balanza con cortavientos M | 6,1 g | 0,001 mg | N/A | ||||
16484415
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-F QP99 |
Balanza con cortavientos F | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg |
30030.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16494415
|
Sartorius
MCA3.6P-2S00-M QP1 |
Balanza con cortavientos M y sin software QP99 | 1,1 g, 2,1 g, 3,1 g | 0,001 mg, 0,002 mg, 0,005 mg |
28945.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Balanza con certificado de aprobación de tipo para China | |
Calibración interna | |
Microbalanza |
Pantalla táctil a color | |
5 s | |
100/240 V (±10 %), 50/60 Hz, 1,0 A |