Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCE
La balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCE70201S-2S00-0
13345.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
Pantalla táctil TFT | |
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
± 40 mg | |
Balanza de precisión de alta capacidad | |
412 mm | |
126/159 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
70,200 g | |
0.1 g | |
± 150 mg | |
Sin cortavientos | |
1,5 s | |
10 años | |
400 mm | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V ±10 % | |
Class III |