Learn More
Sartorius Balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II, interfaz de usuario MCE
La balanza de precisión de alta capacidad Cubis™ II ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
5725.00€ - 13805.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet |
---|---|
Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT |
Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
Modelo | Sin cortavientos |
Tipo | Balanza de precisión de alta capacidad |
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Repetibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Repetibilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16283252
|
Sartorius
MCE20201S0-S00 |
20.200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | ± 20 mg |
7425.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16263272
|
Sartorius
MCE36200S0-S00 |
36,200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Plusmn;0,5 |
5725.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16283272
|
Sartorius
MCE36201S0-S00 |
36,200 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | ± 20 mg |
9220.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16427485
|
Sartorius
MCE70200S-2S00-0 |
70,200 g | Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | ± 20 mg |
10435.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16319481
|
Sartorius
MCE70201S-2S00-0 |
70,200 g | Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | ± 40 mg |
13805.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
Balanza de precisión de alta capacidad | |
412 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
Pantalla táctil TFT | |
Sin cortavientos | |
10 años | |
15,8/17,1 kg | |
100/240 V ±10 % |