Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Modelo ideal para cada aplicación con una carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg.
Marca:  Sartorius MCA6202P-2S00-0 QP99
7685.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21987" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16303297
  • 8090.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Especificaciones
Balanza con certificado de homologación para China
1500 g, 3000 g, 6200 g
10 mg, 20 mg, 50 mg
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable
1 seg.
Conector D-sub, 9 clavijas
Pantalla táctil en color
Calibración interna
Balanza sin protector contra corrientes de aire
100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A