Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Modelo ideal para cada aplicación con una carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg.
7160.00€ - 14650.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de homologación para China |
---|---|
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
Incluye | Calibración interna |
Material | Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16303297
|
Sartorius
MCA6202P-2S00-0 QP99 |
1500 g, 3000 g, 6200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
8090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16413275
|
Sartorius
MCA14202P-2S00-0 QP99 |
3500 g, 7000 g, 14.200 g | 10 mg, 20 mg, 50 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
12310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16415435
|
Sartorius
MCA5201S-2S00-0 QP99 |
5200 g | 100 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
7160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16415615
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-E QP99 |
5200 g | 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E |
9905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16415645
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-R QP99 |
5200 g | 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R |
9905.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16416735
|
Sartorius
MCA623P-2S00-E QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E |
8615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16416765
|
Sartorius
MCA623P-2S00-R QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R |
8615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16424855
|
Sartorius
MCA323S-2S00-E QP99 |
320 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E |
8855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16424885
|
Sartorius
MCA323S-2S00-R QP99 |
320 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R |
8855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16442465
|
Sartorius
MCA10202S-2S00-0 QP99 |
10,200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
11570.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16442555
|
Sartorius
MCA1202S-2S00-0 QP99 |
1200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
7430.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16442765
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-U QP1 |
1200 g | 1 mg | Saldo con protector U y sin software QP99 |
12200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16453675
|
Sartorius
MCA2203P-2S00-E QP99 |
1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E |
12155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16453705
|
Sartorius
MCA2203P-2S00-R QP99 |
1010 g, 2200 g | 1 mg, 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R |
12155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16456775
|
Sartorius
MCA623P-2S00-U QP99 |
150 g, 300 g, 620 g | 1 mg, 2 mg, 5 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire U |
9500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16465595
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-A QP99 |
5200 g | 10 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire A |
13470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16465625
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-I QP99 |
5200 g | 10 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire I |
14650.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16465655
|
Sartorius
MCA5202S-2S00-U QP99 |
5200 g | 100 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire U |
10790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16465835
|
Sartorius
MCA5203P-2S00-E QP99 |
5200 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire E |
14275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16465865
|
Sartorius
MCA5203P-2S00-R QP99 |
5200 g | 1 mg | Equilibrio con protector contra corrientes de aire R |
14275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16472775
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-U QP99 |
1200 g | 1 mg | Balanza con protector contra corrientes de aire U |
13280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16477175
|
Sartorius
MCA8202S-2S00-0 QP99 |
8200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
10250.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16352276
|
Sartorius
MCA14202S-2S00-0 QP99 |
14,200 g | 10 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
13980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16453495
|
Sartorius
MCA2202S-2S00-0 QP99 |
2200 g | 10 mg | Balanza sin cortavientos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Balanza con certificado de homologación para China | |
Pantalla táctil en color | |
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable |
Conector D-sub, 9 clavijas | |
Calibración interna | |
100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |