Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Modelo ideal para cada aplicación con una carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg.
Marca: Sartorius MCA623P-2S00-R QP99
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica.Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes.Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición.Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Balanza con certificado de homologación para China | |
150 g, 300 g, 620 g | |
1 mg, 2 mg, 5 mg | |
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable | |
0,8 seg. |
Conector D-sub, 9 clavijas | |
Pantalla táctil en color | |
Calibración interna | |
Equilibrio con protector contra corrientes de aire R | |
100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |