Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz de usuario MCA
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCA225S-2S00-A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
220 g | |
0,01 mg | |
Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés y coreano | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
Cortavientos A: Motorizado | |
De 0 °C a +40 °C | |
10 años | |
240 mm | |
11, 12,5 kg | |
100/240 V (± 10 %) | |
50/60 Hz (± 5 %) |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica | |
Automatización motorizada | |
6 s | |
2 s | |
Balanza semimicro | |
Módulo de pesaje/módulo electrónico 450/355 | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 373/61 mm | |
120/240 V | |
1,0 A |