Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz de usuario MCA
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
13140.00€ - 24505.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
---|---|
Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet |
Tipo de pantalla | TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario |
Idiomas | Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés y coreano |
Nivelado | Automatización motorizada |
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16404305
![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-A |
220 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica | Cortavientos A: Motorizado |
20835.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16283202
![]() ![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-I QP99 |
220 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Cortavientos I: Motorizado con ionizador |
24505.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17150485
|
Sartorius
MCA125P-2S00-I |
60 g, 120 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Cortavientos I: Motorizado con ionizador |
14540.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16203192
![]() |
Sartorius
MCA125S-2S00-I QP99 |
120 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99 | Cortavientos I: Motorizado con ionizador |
18570.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16203212
![]() ![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-U QP99 |
220 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, QP99 | Cortavientos U: Vidrio manual |
20430.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16464195
![]() |
Sartorius
MCA225P-2S00-U |
60, 120, 220 g | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica | Cortavientos U: Vidrio manual |
13140.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario | |
Automatización motorizada | |
6 s | |
Balanza semimicro | |
Módulo de pesaje/módulo electrónico 450/355 | |
Módulo eléctrico/de pesaje de 373/61 mm | |
100/240 V (± 10 %) | |
Class I |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés y coreano | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
De 0 °C a +40 °C | |
10 años | |
240 mm | |
11, 12,5 kg | |
1,0 A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz de usuario MCA