Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
BIOPHARMA
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE125SU-S00
10295.09 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16263252
  • 11240.00€ / 1 unidad
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conformidad con la norma 21 CFR Apartado 11.
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) , o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje.
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica, software QP99
Cortavientos U: Vidrio manual
2 s
10 años
240 mm
10,2, 11,7 kg
100/240 V ±10 %
Class I
120 g
0,01 mg
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
± 0,01 mg
Balanza semi-micro
404/315 mm
373/61 mm módulo de pesaje/eléctrico
120/240 V
50/60 Hz
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 120 g ; cortavientos: U; software QP99