Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
21200.00€ - 22130.00€
Especificaciones
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla TFT
Legibilidad 0.01 mg
Tiempo de estabilización 1.5 s
Tipo Balanza semimicro
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
18078234
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius™
MCE225S-3S00-D
Standard Configuration
21200.00€
cada uno
18047794
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius™
MCE225S-3S00-D HWL
HWL Configuration
22130.00€
cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
220 g
0.01 mg
Balanza semimicro
301 mm
TFT
1.5 s
240 mm
No
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance