Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marca:  Sartorius™ MCE225S-3S00-D HWL
21395.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18047794
  • 22130.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
No
TFT
HWL Configuration
Balanza semimicro
301 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCE 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; HWL Configuration