Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 25923™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4607010
183.35 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
25923TM* | |
Culti-Loops | |
Cocos | |
Seattle 1943 |
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 25923™ | |
Culti-Loop | |
5 asas/paquete |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.