Learn More
Photo-lysine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Photo-lysine hydrochloride, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.
Marca:  Medchem Express HY-19804A
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16437918
  • 3011.85€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Photo-lysine hydrochloride, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.
Especificaciones
Especificaciones
Photo-lysine hydrochloride
Research
H2O : ≥ 40 mg/mL (163.19 mM)
245.11
245.11
Research
White
C6H14Cl2N4O2
O=C(O)[C@@H]([NH3+])CC1(N=N1)CC[NH3+].[Cl-].[Cl-]
10 mg
98.0%
Sólido
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Photo-lysine hydrochloride, MedChemExpress