Learn More
Photo-lysine hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Photo-lysine hydrochloride, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.

en la oferta - 3011.85€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Photo-lysine hydrochloride |
---|---|
Color | White |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C6H14Cl2N4O2 |
Información de solubilidad | H2O : ≥ 40 mg/mL (163.19 mM) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16480378
![]() |
Medchem Express
HY-19804A |
5 mg |
1674.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16470606
![]() |
Medchem Express
HY-19804A |
20 mg |
en la oferta
20 miligramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16437918
![]() |
Medchem Express
HY-19804A |
10 mg |
3011.85€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Photo-lysine hydrochloride, a new lysine-based photo-reactive amino acid, captures proteins that bind lysine post-translational modifications.Especificaciones
Photo-lysine hydrochloride | |
Research | |
H2O : ≥ 40 mg/mL (163.19 mM) | |
245.11 | |
98.0% | |
Sólido |
White | |
C6H14Cl2N4O2 | |
O=C(O)[C@@H]([NH3+])CC1(N=N1)CC[NH3+].[Cl-].[Cl-] | |
245.11 | |
Research |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Recommended Storage : 4°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.