Learn More
Hach Lange™ Tests de cubetas
Para su uso en análisis de agua, estos tests de cubeta de ejemplares cuentan con las certificaciones ISO 6878-1-1986 y DIN 38405 D11-4. Utilizan el método de pruebas de fósforo molibdeno azul para los instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000.
Marca: Hach Lange™ LCK304
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Test de cubetas para amoníaco, 0,015-0,6 mg/l de NH4-N
- Certificaciones ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017
- Instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Métodos de indofenol azul
- Valores de medición precisos y fiables
- 0,015 – 2,0 mg/l de NH4-N, intervalo de medición
- 0,02 - 2,5 mg/l de NH4, intervalo de medición (2)
- Tiene una vida útil de 17 meses a partir de la fecha de producción
Especificaciones
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1 | |
Análisis del agua | |
25 | |
De 0,015 a 2,0 y de 0,02 a 2,5 mg/l | |
Indofenol azul |
Blanco | |
DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 | |
1/Paq. | |
De 2 °C a 8 °C | |
Test en cubetas para amonio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Ammonium, Sample cuvette
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda
Título del producto
Hach Lange™ Tests de cubetas > Test en cubetas para amonio
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido