Learn More
Hach Lange™ Tests de cubetas
Para su uso en análisis de agua, estos tests de cubeta de ejemplares cuentan con las certificaciones ISO 6878-1-1986 y DIN 38405 D11-4. Utilizan el método de pruebas de fósforo molibdeno azul para los instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000.
232.00€ - 238.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Análisis del agua |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
Nº de pruebas | 25 |
Cantidad | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10594493
|
Hach Lange™
LCK304 |
Test en cubetas para amonio |
232.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10655443
|
Hach Lange™
LCK350 |
Test de cubetas para fosfato orto/total |
238.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Test de cubetas para fosfato (orto/total), 2,0-20,0 mg/l de PO4-P.
- Certificados ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
- 2 Intervalo: de 20 y 6 a 60 mg/l
- Para su uso con análisis de agua
- Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- 25 pruebas
- Vida útil de 24 meses
- Método de pruebas de fósforo molibdeno azul
Especificaciones
Análisis del agua | |
DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 | |
25 | |
1/Paq. |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Ammonium, Sample cuvette
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hach Lange™ Tests de cubetas