Learn More
Hach Lange™ Tests de cubetas
Para su uso en análisis de agua, estos tests de cubeta de ejemplares cuentan con las certificaciones ISO 6878-1-1986 y DIN 38405 D11-4. Utilizan el método de pruebas de fósforo molibdeno azul para los instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000.
Marca: Hach Lange™ LCK350
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Test de cubetas para fosfato (orto/total), 2,0-20,0 mg/l de PO4-P.
- Certificados ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
- 2 Intervalo: de 20 y 6 a 60 mg/l
- Para su uso con análisis de agua
- Para su uso con instrumentos DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- 25 pruebas
- Vida útil de 24 meses
- Método de pruebas de fósforo molibdeno azul
Especificaciones
ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 | |
DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 | |
1/Paq. | |
De 15 °C a 25 °C | |
Test de cubetas para fosfato orto/total |
Análisis del agua | |
25 | |
De 2 a 20 y de 6 a 60 mg/l | |
Fósforo molibdeno azul |
Seguridad y manipulación
- Phosphat/Phosphate, DosiCapZip
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium peroxidisulfate, Sodium metaborate, Lithium sulfate monohydrate, Sulphuric acid, Ammonium hep