Learn More
Tocris Bioscience™ CVT 10216
Potent and selective ALDH2 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5164/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18742158
  • 220.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
CVT 10216 is a potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.
Especificaciones
Especificaciones
>98%
CVT 10216
CVT 10216
10 mg
465.48
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Para uso exclusivo en investigación