Learn More
Tocris Bioscience™ CVT 10216
Potent and selective ALDH2 inhibitor
220.00€ - 849.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
Tipo de producto | CVT 10216 |
Peso molecular | 465.48 |
Inhibidores | CVT 10216 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18797088
|
Tocris Bioscience™
5164/50 |
50 mg |
849.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18742158
|
Tocris Bioscience™
5164/10 |
10 mg |
220.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.Especificaciones
>98% | |
CVT 10216 | |
465.48 | |
CVT 10216 |
Para uso exclusivo en investigación