Learn More
Tocris Bioscience™ CVT 10216
Potent and selective ALDH2 inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5164/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CVT 10216 is a potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.Especificaciones
>98% | |
CVT 10216 | |
CVT 10216 |
50 mg | |
465.48 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido