Learn More
Tocris Bioscience™ CW 008
PKA signaling activator; promotes osteogenesis from hMSCs
Marca:  Tocris Bioscience™ 5495/50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18708808
  • 1376.85€ / 50 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
CW 008 is a cAMP/PKA/CREB pathway activator. Promotes osteogenic differentiation of human bone marrow-derived MSCs in vitro. Increases bone mass and bone volume density in ovariectomized mice.
Especificaciones
Especificaciones
4-Fluoro-N-[5-fluoro-6-(5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]benzamide
50 mg
C21H14F2N6O2
>98%
1134613-19-6
Protein Kinase A Activators
420.37