missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CW 008
PKA signaling activator; promotes osteogenesis from hMSCs
348.80€ - 1376.85€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-N-[5-fluoro-6-(5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]benzamide |
---|---|
CAS | 1134613-19-6 |
Objetivo | Protein Kinase A Activators |
Fórmula molecular | C21H14F2N6O2 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.37 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18750868
|
Tocris Bioscience™
5495/10 |
10 mg |
348.80€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18708808
|
Tocris Bioscience™
5495/50 |
50 mg |
1376.85€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
cAMP/PKA/CREB pathway activator. Promotes osteogenic differentiation of human bone marrow-derived MSCs in vitro. Increases bone mass and bone volume density in ovariectomized mice.Especificaciones
4-Fluoro-N-[5-fluoro-6-(5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]benzamide | |
Protein Kinase A Activators | |
420.37 |
1134613-19-6 | |
C21H14F2N6O2 | |
>98% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C