Learn More
Tocris Bioscience™ CW 008
PKA signaling activator; promotes osteogenesis from hMSCs
Marca: Tocris Bioscience™ 5495/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CW 008 is a cAMP/PKA/CREB pathway activator. Promotes osteogenic differentiation of human bone marrow-derived MSCs in vitro. Increases bone mass and bone volume density in ovariectomized mice.Especificaciones
4-Fluoro-N-[5-fluoro-6-(5-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]benzamide | |
10 mg | |
C21H14F2N6O2 | |
>98% |
1134613-19-6 | |
Protein Kinase A Activators | |
420.37 |