Learn More
Thermo Scientific™ Rotores para lavadores de células CW3
Lavado de células sanguíneas exhaustivo y reproducible de 12 o 24 tubos por ciclo con los rotores de lavadores de células Thermo Scientific™ CW3.
Marca: Thermo Scientific™ 75000021
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
Cumpla los requisitos de los protocolos con la flexibilidad para procesar 12 o 24 muestras y para acabar los lavados en tan solo 3 minutos con los rotores de lavadores de células Thermo Scientific™ CW3.
No disponible en Norteamérica
Optimice el rendimiento de sedimentación- Para el lavado, los tubos oscilan en un ángulo de posición fija para sedimentar las células con rapidez en la parte inferior del tubo
- Para la decantación, el rotor sostiene los tubos en un ángulo ligeramente negativo y la solución salina se decanta mediante centrifugación
- Distribuidor de solución salina montado directamente en la parte superior del rotor con el fin de reducir el riesgo de contaminación cruzada
- Fácil de retirar para simplificar la limpieza
Especificaciones
12-colocar el conjunto del rotor con el distribuidor | |
Rotor de ángulo fijo | |
1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado) | |
117 mm | |
12 o 10 mm |
Acero inoxidable | |
12 tubos | |
3000 rpm (centrífuga), 200 rpm (lavado), 350 a 500 rpm (decantador) | |
75 mm | |
Lavador de células CW3 |