Learn More
Thermo Scientific™ Rotores para lavadores de células CW3
Lavado de células sanguíneas exhaustivo y reproducible de 12 o 24 tubos por ciclo con los rotores de lavadores de células Thermo Scientific™ CW3.
1785.00€ - 2190.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo | Rotor de ángulo fijo |
RCF máx. | 1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado) |
Vel. máx | 3000 rpm (centrífuga), 200 rpm (lavado), 350 a 500 rpm (decantador) |
Radio (métrico) | 117 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad | RCF máx. | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | RCF máx. | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15426131
|
Thermo Scientific™
75000020 |
24 tubos | 1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado) | Lavador de células CW3 |
2190.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15436131
|
Thermo Scientific™
75000021 |
12 tubos | 1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado) | Lavador de células CW3 |
1785.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Cumpla los requisitos de los protocolos con la flexibilidad para procesar 12 o 24 muestras y para acabar los lavados en tan solo 3 minutos con los rotores de lavadores de células Thermo Scientific™ CW3.
No disponible en Norteamérica
- Para el lavado, los tubos oscilan en un ángulo de posición fija para sedimentar las células con rapidez en la parte inferior del tubo
- Para la decantación, el rotor sostiene los tubos en un ángulo ligeramente negativo y la solución salina se decanta mediante centrifugación
- Distribuidor de solución salina montado directamente en la parte superior del rotor con el fin de reducir el riesgo de contaminación cruzada
- Fácil de retirar para simplificar la limpieza
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1180 x g (centrífuga); 190 x g (lavado) | |
117 mm | |
12 o 10 mm |
Rotor de ángulo fijo | |
3000 rpm (centrífuga), 200 rpm (lavado), 350 a 500 rpm (decantador) | |
75 mm | |
Lavador de células CW3 |