Learn More
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Use for highly accurate labeling of amine groups. Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye contain derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups, for example on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
Marca: Cytiva PA15602
Descripción
Los fluoros CyDye son fluoróforos versátiles diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Los fluoros CyDye producen una alta sensibilidad y un rendimiento altamente reproducible en un intervalo de pH biológicamente adecuado de 3 a 10. El uso de harinas multicolor CyDye permite multiplexar sin diafonía para una alta precisión.
Éster Cy5.5 NHS proporciona un marcado específico y detección específica de residuos de aminas en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
- Se disuelve fácilmente y produce una señal estable en agua tampones (sin necesidad de disolventes orgánicos)
- La alta pureza y las pruebas de control de calidad exhaustivas generan altos niveles de contenido de cromóforo y tinte reactivo
- Las bandas de excitación y emisión estrechas producen señales discretas de cada fluor
- Muestra un rango de polarización mayor que los fluoros convencionales
- Vida útil de fluorescencia de 2,8 ns
- Alta intensidad de fluorescencia
- Unión inespecífica muy baja
Especificaciones
Con talco | |
25 mg | |
Envases de aluminio de tinte premedido | |
1128,42 | |
De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. | |
Azul |
Para el etiquetado a través de grupos de aminas. Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP) | |
Éster con Cy5.5 NHS | |
De 3 a 10 | |
Soluble en agua fría y agua caliente | |
Cy5.5 | |
694 |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1