Learn More
Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye
Use for highly accurate labeling of amine groups. Cytiva Cy5.5 NHS Ester Mono-Reactive CyDye contain derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups, for example on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
335.00€ - 7364.00€
Especificaciones
Formato | Con talco |
---|---|
Tipo de producto | Éster con Cy5.5 NHS |
Contenido del kit | Envases de aluminio de tinte premedido |
Intervalo de pH | De 3 a 10 |
Etiqueta o tinte | Cy5.5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Contenido y almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10461835
|
Cytiva
PA15604 |
10 mg | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
1819.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10724927
|
Cytiva
PA15602 |
25 mg | De 2 °C a 8 °C, protegido de la luz. El material reconstituido puede almacenarse durante hasta 2 semanas a –20 °C en alícuotas para evitar repetir los ciclos de congelación y descongelación. |
7364.00€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11585085
|
Cytiva
PA15605 |
5 mg | De 2 °C a 8 °C |
1215.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11575085
|
Cytiva
PA15606 |
25 mg | De 2 °C a 8 °C |
4269.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10713797
|
Cytiva
PA15601 |
1 mg | De 2 °C a 8 °C |
335.00€
1 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
CyDye fluors are versatile fluorophores designed for a broad range of applications. CyDye fluors produce high sensitivity and highly reproducible performance at a biologically suitable pH range of 3 to 10. The use of multicolor CyDye flours enables multiplexing without crosstalk for high accuracy.
Cy5.5 NHS Ester provides targeted and specific labeling of amine residues on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
- Readily dissolves in and produces a stable signal in aqueous buffers (no need for organic solvents)
- High purity and thorough QC testing generate high levels of chromophore and reactive dye content
- Narrow excitation and emission bands result in discrete signals from each fluor
- Demonstrates larger polarization range than conventional fluors
- Fluorescence lifetime of 2.8 ns
- High fluorescence intensity
- Low non-specific binding
Especificaciones
Con talco | |
Envases de aluminio de tinte premedido | |
Cy5.5 |
Éster con Cy5.5 NHS | |
De 3 a 10 | |
Azul |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Cy5.5 (NHS ester)