Learn More
Macherey-Nagel™ Cyano Phases Polygosil™
Marca:  Macherey-Nagel™ 711380.10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002791
  • 210.00€ / 10 g
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
5 μm
Columnas para HPLC
Fases de CN Polygosil
60 Å
10 g