Learn More
Ciclohexano, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2.5L, 81 °C, CHEBI:29005, sin color, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
Marca:  Fisher Chemical C/8921/15
46.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21665" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10548800
  • 79.10€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
C6H12, número de CAS-110-82-7, 2.5L, 81 °C, CHEBI:29005, sin color, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, ciclohexano, 6,5 °C, 3814, 84,162, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8078, C1CCCCC1, 2,9, 104 mbar a 20 °C, 0,94 mPaS a 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6.5°C
Incolora
1 L
Líquido
MFCD00003814
0.94 mPaS at 20°C
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
ciclohexano
8078
84.15g/mol
110-82-7
81°C
Frasco de vidrio ámbar
C6H12
104mbar at 20°C
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
C1CCCCC1
84.16
CHEBI:29005
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.