Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90% Código de producto.: 15488109
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90%
Código de producto. 15488109
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15488109
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66665.06
Solicitar formato a granel o personalizado
A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-81-9
Fórmula molecular C15H23NO4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Número MDL MFCD00082346
Clave InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinónimo 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil]piperidina-2,6-diona
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Tipo Cycloheximide
Forma física Powder
Punto de fusión 111°C to 116°C
Color De crema a blanco
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Número UN UN2811
Beilstein 88868
Punto de ebullición 492°C
Índice Merck 14,2728
Información de solubilidad Soluble in water at 20mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN18L006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog NumberJ66665.06,J66665.03
Número de loteT23K013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog NumberJ66665.06,J66665.03
Número de loteP14K029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog NumberJ66665.06,J66665.03
Número de loteM23K032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2024 Catalog NumberJ66665.06,J66665.03
Número de loteZ12J019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2024 Catalog NumberJ66665.06,J66665.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90% >