Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cicloheximida, 95 % Código de producto.: 10159861
Thermo Scientific Chemicals Cicloheximida, 95 %
Código de producto. 10159861
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 10159861
Marca: Thermo Scientific Chemicals 357420050
Solicitar formato a granel o personalizado
La cicloheximida, CAS # 66-81-9, es un compuesto producido por la bacteria Streptomyces griseus que muestra una actividad antibiótica antifúngica con la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas solo en células eucariotas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La cicloheximida es un compuesto semisintético que muestra una actividad antibiótica antifúngica.
  • Es producida por la bacteria Streptomyces griseus
  • La cicloheximida puede inhibir la síntesis de proteínas en células eucariotas, pero no en las procariotas, al interactuar directamente con la enzima translocasa e interferir con el paso de translocación.Además, este compuesto también bloquea el sitio A de ribosomas
Aplicación
  • La cicloheximida muestra actividades neuroprotectoras, fungicidas y anticoronavíricas
  • En la investigación biomédica, puede inducir la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la ureogénesis
  • Debido a los efectos secundarios tóxicos significativos como la teratogénesis, los daños en el ADN, los defectos congénitos y la toxicidad para los espermatozoides, este compuesto químico solo se utiliza en aplicaciones de investigación in vitro
  • Este compuesto también muestra actividad inhibitoria contra la ferroptosis
  • También se utiliza en medios de laboratorio como agente selectivo para permitir el aislamiento de hongos patógenos y no patógenos de otros tipos de muestras
  • En las investigaciones de laboratorio relacionadas con la biología vegetal, puede inducir la producción de etileno para promover el crecimiento de la planta
  • En las investigaciones de laboratorio, este compuesto se puede aplicar para determinar la vida media de la proteína en cualquier sistema celular.El tratamiento de células in vitro con cicloheximida en un experimento de tiempo seguido de western blotting mediante este lisado celular puede mostrar diferencias en la vida media de las proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-81-9
Fórmula molecular C15H23NO4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Número MDL MFCD00082346
Clave InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinónimo cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil]piperidina-2,6-diona
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Punto de fusión 107.0°C to 114.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2721
Condición de rotación específica − 28.50 (20.00°C c=1,CHCl3)
Rotación específica − 28.50
Información de solubilidad Solubility in water: 2.1 g/100mL (2 c). Other solubilities: soluble in chloroform, ether, acetone, methanol, and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Gránulos vidriosos con forma irregular
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467922 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number357420050,357420010,357420250
Número de loteA0464024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/07/2024 Catalog Number357420050,357420010,357420250
Número de loteA0457904 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2023 Catalog Number357420050,357420010,357420250
Número de loteA0430035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2023 Catalog Number357420050,357420010,357420250
Número de loteA0437935 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number357420050,357420010,357420250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cycloheximide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Cicloheximida, 95 % >