Learn More
Ciclopentano, 95+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Ciclopentano, +95 %, C5H10, número CAS-287-92-3, pentametileno, ciclopentanos, hsdb 62, hidrocarburos, c5 y c6 cíclicos, ciclopentano, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, grupo ciclopentil, ciclopentano, 5 l, 95 % mín. (GC), 50,0 °C, CHEBI:23492, incoloro, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7 °C
102.51€ - 401.00€
CAS | 287-92-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H10 |
Peso molecular (g/mol) | 70.15 |
Número MDL | MFCD00001356 |
Clave InChI | RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6 |
PubChem CID | 9253 |
ChEBI | CHEBI:23492 |
Nombre IUPAC | ciclopentano |
SMILES | C1CCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10617284
|
Thermo Scientific Acros
397430010 |
1 L |
102.51€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10045123
|
Thermo Scientific Acros
397430050 |
5 L |
401.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
287-92-3 | |
70.15 | |
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N | |
9253 | |
ciclopentano |
C5H10 | |
MFCD00001356 | |
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6 | |
CHEBI:23492 | |
C1CCCC1 |
Especificaciones
Cyclopentane | |
287-92-3 | |
Incolora | |
50.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
C5H10 | |
MFCD00001356 | |
15, 2736 | |
pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6 | |
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N | |
ciclopentano | |
9253 | |
0.44 mPa.s (20°C) | |
95+% | |
Líquido |
Extra Dry | |
-94.0°C | |
0.7500g/mL | |
−7°C | |
95% min. (GC) | |
C5H10 | |
1.4050 to 1.4070 | |
0.001% max. | |
0.75 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents | |
C1CCCC1 | |
70.15 | |
CHEBI:23492 | |
70.15 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 206-016-6
- Cyclopentane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.