Learn More
Ácido ciclopentanocarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
73.97€ - 207.03€
CAS 3400-45-1
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00001371
Clave InChI JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
Nombre IUPAC ácido ciclopentanocarboxílico
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10686482
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
111490250
25 g Frasco de vidrio
73.97€
25 g
10375740
Ver documentos
Thermo Scientific
111491000
100 g Frasco de vidrio
207.03€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
3400-45-1
114.14
JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
18840
C1CCC(C1)C(=O)O
C6H10O2
MFCD00001371
cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
ácido ciclopentanocarboxílico
Especificaciones
Cyclopentanecarboxylic acid
3400-45-1
De incoloro a amarillo
216.0°C
Auténtico
C6H10O2
1.4530 to 1.5450
09, 6
cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
ácido ciclopentanocarboxílico
18840
98+%
98+%
4.0°C
1.0500g/mL
93°C
98% min. (GC)
C5H9CO2H
MFCD00001371
1.05
Solubility in water: 3g/100mL. Other solubilities: soluble in alcohols, methylene chloride, acetone,, toluene
C1CCC(C1)C(=O)O
114.14
114.14
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 222-269-5
Nombre del producto
  • Cyclopentanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.