Learn More
Bromuro de ciclopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.80€ - 192.00€
CAS | 137-43-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H9Br |
Peso molecular (g/mol) | 149.03 |
Número MDL | MFCD00001359 |
Clave InChI | BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane |
PubChem CID | 8728 |
Nombre IUPAC | bromociclopentano |
SMILES | C1CCC(C1)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10294180
|
Thermo Scientific Acros
111600500 |
50 mL | Frasco de vidrio |
21.80€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10305890
|
Thermo Scientific
111602500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
87.80€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10321564
|
Thermo Scientific Acros
111600010 |
1 L | Frasco de vidrio |
192.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
137-43-9 | |
149.03 | |
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N | |
8728 | |
C1CCC(C1)Br |
C5H9Br | |
MFCD00001359 | |
cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane | |
bromociclopentano |
Especificaciones
Cyclopentyl bromide | |
137-43-9 | |
1.3900g/mL | |
35°C | |
97.5% min. (GC) | |
C5H9Br | |
MFCD00001359 | |
1.39 | |
Solubility in water: insoluble in water | |
C1CCC(C1)Br | |
149.03 | |
149.03 | |
Líquido |
98% | |
Amarillo a marrón | |
137°C to 139°C | |
Auténtico | |
C5H9Br | |
1.4881 to 1.4901 | |
05, 19 | |
cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane | |
BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N | |
bromociclopentano | |
8728 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 205-294-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Cyclopentyl bromide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.