Learn More
Kartell™ Tubos para centrífuga de polipropileno
Fabricados con polipropileno altamente translúcido para una visibilidad mejorada y una buena resistencia química. Los tubos para centrífuga cilíndricos con reborde y esterilizables en autoclave Kartell™ ofrecen estabilidad en un rotor adecuadamente equilibrado y son adecuados para su uso como tubo de ensayo tradicional.
Marca: Kartell™ 0030600
Descripción
Fabricados con polipropileno altamente translúcido para una visibilidad mejorada y una buena resistencia química.Los tubos para centrífuga con reborde y esterilizables en autoclave Kartell™ ofrecen estabilidad en un rotor adecuadamente equilibrado y son aptos para su uso como tubos de ensayo convencionales.
- El diseño de robusto polipropileno es seguro y económico y reduce el riesgo de rotura en el laboratorio
- Resiste temperaturas de hasta 120 °C
- Con reborde
- Esterilizable en autoclave
- Sirve como tubo de ensayo de laboratorio*
Especificaciones
48 mL | |
Aplicaciones de centrífuga y como tubo de ensayo convencional | |
Cilíndrico | |
Tubo para centrífuga |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
30 mm | |
3000 x g |