Learn More
Kartell™ Tubos para centrífuga de polipropileno
Fabricados con polipropileno altamente translúcido para una visibilidad mejorada y una buena resistencia química. Los tubos para centrífuga cilíndricos con reborde y esterilizables en autoclave Kartell™ ofrecen estabilidad en un rotor adecuadamente equilibrado y son adecuados para su uso como tubo de ensayo tradicional.
51.95€ - 142.00€
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Aplicaciones de centrífuga y como tubo de ensayo convencional
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3000 x g
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Forma Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Forma Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12667785
Ver documentos
Kartell™
0030100
15 ml 18 mm Cónicos Tubo para centrífuga
142.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12601026
Ver documentos
Kartell™
0030500
31 mL 24 mm Cilíndrico Tubo para centrífuga
92.25€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10614052
Ver documentos
Kartell™
0030600
48 mL 30 mm Cilíndrico Tubo para centrífuga
51.95€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12064827
Ver documentos
Kartell™
0030800
110 mL 40 mm Cilíndrico Tubo para centrífuga
64.75€
paquete de 25
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricados con polipropileno altamente translúcido para una visibilidad mejorada y una buena resistencia química.Los tubos para centrífuga con reborde y esterilizables en autoclave Kartell™ ofrecen estabilidad en un rotor adecuadamente equilibrado y son aptos para su uso como tubos de ensayo convencionales.
  • La construcción de polipropileno sólido se traduce en seguridad y economía con menos roturas en el laboratorio
  • Soporta temperaturas de hasta 120 °C
  • Con borde
  • Esterilizable en autoclave
  • Se dobla como tubo de ensayo de laboratorio*
*No se puede utilizar con llamas vivas
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
3000 x g
Aplicaciones de centrífuga y como tubo de ensayo convencional
Tubo para centrífuga