Learn More
Kartell™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Fabricados con polipropileno altamente translúcido para una visibilidad mejorada y una buena resistencia química. Los tubos para centrífuga cilíndricos con reborde y esterilizables en autoclave Kartell™ ofrecen estabilidad en un rotor adecuadamente equilibrado y son adecuados para su uso como tubo de ensayo tradicional.
Marca:  Kartell™ 0030800
61.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12064827
  • 64.75€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricados con polipropileno altamente translúcido para una visibilidad mejorada y una buena resistencia química.Los tubos para centrífuga con reborde y esterilizables en autoclave Kartell™ ofrecen estabilidad en un rotor adecuadamente equilibrado y son aptos para su uso como tubos de ensayo convencionales.
  • El diseño de robusto polipropileno es seguro y económico y reduce el riesgo de rotura en el laboratorio
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • Con reborde
  • Esterilizable en autoclave
  • Sirve como tubo de ensayo de laboratorio*
*No se puede poner en contacto directo con una llama
Especificaciones
Especificaciones
110 mL
Aplicaciones de centrífuga y como tubo de ensayo convencional
Cilíndrico
Tubo para centrífuga
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
40 mm
3000 x g