Learn More
KGW Isotherm™ Frascos Dewar para transporte metálicos azules de 2500 ml
For the cooling and storage of small samples such as liquid nitrogen, dry ice and other coolants in the laboratory.
Marca:  KGW Isotherm™ 1022
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10444631
  • 103.19€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alta capacidad de aislamiento
  • Manipulación sencilla
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
  • Cubierta metálica con revestimiento azul
  • Disponible completamente plateado (estándar), plateado con rayas de visualización o acortado
Especificaciones
Especificaciones
40mm
170 mm
56mm
200 ml
Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
215 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
0,2 L/día
Certificados
Ver productos accesorios