Learn More
KGW Isotherm™ Frascos Dewar para transporte metálicos azules de 2500 ml
For the cooling and storage of small samples such as liquid nitrogen, dry ice and other coolants in the laboratory.
103.19€ - 290.44€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10199310
|
KGW Isotherm™
1025 |
500 ml | 70mm |
146.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10623701
|
KGW Isotherm™
1028 |
800 ml | 80mm |
163.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10444631
|
KGW Isotherm™
1022 |
200 ml | 56mm |
103.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10393281
|
KGW Isotherm™
10220 |
2500 ml | 130mm |
290.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High insulating ability
- Easy handling
- Made of borosilicate glass 3.3
- Blue coated metal cover
- Deliverable as fully silvered (standard), silvered with viewing stripes, or shortened
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes |